Learn More
Propilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10035680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035680 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10677211 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10558853 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10035680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418430250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-65-1
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.20
Número MDL MFCD00009377
Clave InChI ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
PubChem CID 7668
ChEBI CHEBI:42630
Nombre IUPAC propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylbenzene
Punto de fusión -99°C
Color Amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 158°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.4900 to 1.493
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 390
Índice Merck 15, 7957
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.