Learn More
Clorhidrato de propilamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511091 25 g Frasco de vidrio 25 g
10042850 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221890250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 556-53-6 | C3H10ClN | 95.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-53-6
Fórmula molecular C3H10ClN
Peso molecular (g/mol) 95.57
Número MDL MFCD00012911
Clave InChI PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylamine hydrochloride, n-propylamine hydrochloride, 1-propanamine, hydrochloride, propylammonium chloride, propan-1-amine hydrochloride, 1-propylammonium chloride, n-propylammonium chloride, propylamine, hydrochloride, unii-a1z6ovy2hg, a1z6ovy2hg
PubChem CID 11165
Nombre IUPAC propan-1-amina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylamine hydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 160°C to 164°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2NH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 137
Índice Merck 15, 7956
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.57
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.