Learn More
Propilamina, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
50 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697192 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10723031 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10052920 1 L Frasco de vidrio 1 LT
13418478 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10697192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.75€
    36.65€ / 500 ml
    Ahorro 6.10€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-10-8
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00008205
Clave InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nombre IUPAC Propano-1-amina
SMILES CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -83.0°C
Densidad 0.7190g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 500 mL
Beilstein 04,136
Fieser 13,164
Índice Merck 15,7956
Gravedad específica 0.719
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.