Learn More
Propilamina, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
50 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052920 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10723031 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10697192 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
13418478 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10052920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220610010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-10-8
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00008205
Clave InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nombre IUPAC Propano-1-amina
SMILES CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -83.0°C
Densidad 0.7190g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 1 L
Beilstein 04,136
Fieser 13,164
Índice Merck 15,7956
Gravedad específica 0.719
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.