Learn More
Propyl pyrazole triol, MedChemExpress
Código de producto. 16425857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16425857 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16425857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100689
MedChemExpress Propyl pyrazole triol (PPT) is a selective estrogen receptor alpha (ERα) agonist. The relative binding affinity of Propyl pyrazole triol for ERα (ERα: 49%) around 410 times higher compared with estrogen receptor beta (ERβ: 0.12%).
Propyl pyrazole triol (PPT) is a selective estrogen receptor alpha (ERα) agonist. The relative binding affinity of Propyl pyrazole triol for ERα (ERα: 49%) around 410 times higher compared with estrogen receptor beta (ERβ: 0.12%).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl pyrazole triol
CAS 263717-53-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H22N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo PPT
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.77 mM)
SMILES CCCC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(C3=CC=C(O)C=C3)N=C1C4=CC=C(O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 386.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.44
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death