Learn More
Propionato de propilo, 98+%
Código de producto. 10753614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753614 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10238373 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10551324 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10753614 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 385520010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-36-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009373
Clave InChI MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
Nombre IUPAC propanoato de propilo
SMILES CCCOC(=O)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Propyl propionate
Punto de fusión -76.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8810g/mL
Punto de ebullición 123.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3
Índice de refracción 1.3820 to 1.3940
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 7979
Gravedad específica 0.881
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación