Learn More
Propionato de propilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551324 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10238373 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10753614 1 L Frasco de vidrio 1 litro
3 options
Código de producto. 10551324
Marca: Thermo Scientific Acros 385522500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-36-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009373
Clave InChI MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
Nombre IUPAC propanoato de propilo
SMILES CCCOC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl propionate
Punto de fusión -76.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8810g/mL
Punto de ebullición 123.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3
Índice de refracción 1.3820 to 1.3940
Cantidad 250 mL
Índice Merck 15, 7979
Gravedad específica 0.881
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propyl propionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propyl propionate