Learn More
Propionato de propilo, 98+%
Código de producto. 10238373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10238373 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10551324 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10753614 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10238373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385520500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-36-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009373
Clave InChI MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
Nombre IUPAC propanoato de propilo
SMILES CCCOC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl propionate
Punto de fusión -76.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8810g/mL
Punto de ebullición 123.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3
Índice de refracción 1.3820 to 1.3940
Cantidad 50 mL
Índice Merck 15, 7979
Gravedad específica 0.881
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación