Learn More
Parahidroxibenzoato de propilo, Mikromol™
Descripción
Parahidroxibenzoato de propilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 94-13-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Propyl Parahydroxybenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Propil 4-hidroxibenzoato |
| Mostrar más |