Learn More
Parahidroxibenzoato de propilo 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Product Code. 30463909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30463909 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463909 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP0432.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Nombres de analitos o componentes Propyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O3
Concentración 1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Tipo de solución Solución única
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Propil 4-hidroxibenzoato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 180.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0786 g/mol