Learn More
Parahidroxibenzoato de propilo 0,01 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30458828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458828 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458828 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0432.0004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Parahidroxibenzoato de propilo 0,01 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Nombres de analitos o componentes Propyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O3
Concentración 0.01 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11 H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Propil 4-hidroxibenzoato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Análisis de alimentos
Peso molecular (g/mol) 180.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0786 g/mol