Learn More
Propil p-toluenesulfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10066022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10066022 25 g Frasco de vidrio 25 g
10491523 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10066022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 599-91-7 | C10H14O3S | 214.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-91-7
Fórmula molecular C10H14O3S
Peso molecular (g/mol) 214.28
Número MDL MFCD00059244
Clave InChI JTTWNTXHFYNETH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl p-toluenesulfonate, propyl tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, propyl ester, p-toluenesulfonic acid, propyl ester, propyl toluene-4-sulphonate, ccris 9150, p-toluenesulfonic acid n-propyl ester, p-toluenesulfonic acid propyl ester, propanol tosylate, acmc-209mha
PubChem CID 69035
Nombre IUPAC propil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl p-toluenesulfonate
Color Amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 140.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO3(CH2)2CH3
Índice de refracción 1.5065 to 1.5085
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.