Learn More
Metanetiosulfonato de propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 24387-69-7 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2S2/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-metilsulfonilsulfanilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0122 |