Learn More
Metanosulfonato de propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Methanesulfonate |
| CAS | 1912-31-8 |
| Fórmula molecular | C4H10O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 138.18 |