Learn More
Levulinato de propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Levulinate |
| CAS | 645-67-0 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-6-11-8(10)5-4-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)CCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 4-oxopentanoato de propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |