Learn More
Isotiocianato de propilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10634025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10634025 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10317504 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10634025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL01934DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 628-30-8
Fórmula molecular C4H7NS
Peso molecular (g/mol) 101.167
Número MDL MFCD00004823
Clave InChI KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
Nombre IUPAC 1-isotiocianatopropano
SMILES CCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9780g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH2CH2NCS
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.17
Porcentaje de pureza 97%