Learn More
Propyl Gallate, TRC
Código de producto. 30416700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416700 10 g
30410254 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83700010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-79-9
Fórmula molecular C10 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Sinónimo Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
Nombre IUPAC propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic acid-propyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0685
Porcentaje de pureza >95%