Learn More
Galato de propilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10659843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10659843 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10459250 100 g Frasco de plástico 100 g
10625762 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10659843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131580025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-79-9
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00002196
Clave InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nombre IUPAC propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl gallate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 146.0°C to 150.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 0.5% max. (110°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 7971
Información de solubilidad Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propyl gallate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.