Learn More
Galato de propilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10625762 500 g Frasco de plástico 500 g
10459250 100 g Frasco de plástico 100 g
10659843 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10625762 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131585000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-79-9
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00002196
Clave InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nombre IUPAC propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl gallate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 146.0°C to 150.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 0.5% max. (110°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 7971
Información de solubilidad Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propyl gallate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.