Learn More
Dodecanoato de propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Dodecanoate |
| CAS | 3681-78-5 |
| Fórmula molecular | C15H30O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Lauric acid propyl ester','Propyl laurate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(16)17-14-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCC |
| Nombre IUPAC | dodecanoato de propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.2246 |