Learn More
Disulfuro de propilo, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15780839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5 g; frasco de vidrio
Código de producto.
15780839 5 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 15780839 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232340050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl disulfide
Nombre de nota 99%
CAS 629-19-6
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 195.0°C to 196.0°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14S2
Fórmula lineal [CH3(CH2)2S]2
Índice de refracción 1.4940 to 1.5000
Número MDL MFCD00009378
Cantidad 5g
Gravedad específica 0.95
Sinónimo dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCSSCCC
Nombre IUPAC 1-(propildisulfanil)propano
Peso molecular (g/mol) 150.30
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.24
Porcentaje de pureza 99%