Learn More
Dihidrojasmonato de propilo (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30414931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30414931 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30414931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP158740250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prohydrojasmon
CAS 158474-72-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C15 H26 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Cyclopentaneacetic acid','3-oxo-2-pentyl-','propyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O3/c1-3-5-6-7-13-12(8-9-14(13)16)11-15(17)18-10-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1
SMILES CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OCCC)CCC1=O
Nombre IUPAC 2-[(1R,2R)-3-oxo-2-pentilciclopentil]acetato de propilo
Peso molecular (g/mol) 254.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1882
Porcentaje de pureza >95