Learn More
Cloroformiato de propilo-d7, TRC
Código de producto. 30425440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425440 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP835122250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl Chloroformate-d7
CAS 1228182-42-0
Fórmula molecular C4 2H7 Cl O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropilcarbonocloridato
Peso molecular (g/mol) 129.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0574