Learn More
Cloroformiato de propilo-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Chloroformate-d7 |
| CAS | 1228182-42-0 |
| Fórmula molecular | C4 2H7 Cl O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropilcarbonocloridato |
| Peso molecular (g/mol) | 129.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0574 |