Learn More
Propilo cloroformio-d7 (2,5 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30467931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30467931 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT80521X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl Chloroformate-d7
CAS 1228182-42-0
Fórmula molecular C4 2H7 Cl O2
Cantidad 1 mL
Sinónimo Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil carbonocloridato
Peso molecular (g/mol) 129.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0574
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Propyl Chloroformate-d7 2.5 mg/mL