Learn More
Propil Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30137863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137863 10 mg 10 miligramos
30004303 1 mg 1 miligramo
30011182 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83527510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17685-07-3
Fórmula molecular C9 H16 O7
Peso molecular (g/mol) 236.22
Sinónimo Propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-propoxioxano-2-carboxílico
SMILES CCCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl beta-D-Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O7/c1-2-3-15-9-6(12)4(10)5(11)7(16-9)8(13)14/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6+,7-,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0896