Learn More
Propil Beta-D-Glucuronuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl beta-D-Glucuronide |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O7/c1-2-3-15-9-6(12)4(10)5(11)7(16-9)8(13)14/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6+,7-,9+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0896 |