Learn More
Benzoato de propilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Propyl Benzoate |
| CAS | 2315-68-6 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propyl Benzoate, Benzoic acid','propyl ester, NSC 229333, Propyl benzoate, n-Propyl benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzoato de propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 164.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |