Learn More
Bencenosulfonato de propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Benzenesulfonate |
| CAS | 80-42-2 |
| Fórmula molecular | C9H12O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonic Acid Propyl Ester, NSC 3216 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCOS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | propilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0507 |