Learn More
Acetoacetato de propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Acetoacetate |
| CAS | 1779-60-8 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N4 O6 . H Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Oxo-butanoic Acid Propyl Ester, Acetoacetic Acid Propyl Ester, NSC 42862, Propyl 3-Oxobutanoate, n-Propyl Acetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N4O6.ClH/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15;/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2;1H/b14-7+; |
| SMILES | Cl.[O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-(morfolin-4-ilmetil)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 360.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.084 |