Learn More
Acetato de propilo, Fluka™
Código de producto. 15969477 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15969477 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15969477 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor R15945ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl acetate
Envase Frasco de vidrio
CAS 109-60-4
Fórmula molecular CH3COOCH2CH2CH3
Color Incolora
pH Acidic
Punto de fusión -95°C
Punto de ebullición 102°C
Sinónimo Propyl ethanoate; Acetic acid propyl ester
Peso molecular (g/mol) 102.13
Cantidad 5 mL
Grado Estándar analítico