Learn More
Propyl Acetate, ≥99.5%, Honeywell™
Código de producto. 15635770 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15635770 1 L Glass Bottle 1 litro
15645770 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635770 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5374381L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99,5%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-60-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009372
Clave InChI YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
Nombre IUPAC acetato de propilo
SMILES CCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl acetate
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Densidad 0.888g/mL at 25°C
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 14°C (57.2°F)
Punto de ignición 842°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COOCH2CH2CH3
Cantidad 1 L
Número UN UN1276
Beilstein 1740764
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13g/mol
Presión de vapor 25mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5%