Learn More
Propil 4-Hidroxibenzoato (Parabeno de propilo), TRC
Código de producto. 30005286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005286 10 g 10 g
30004861 25 g 25 g
17930085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83828510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-13-3
Fórmula molecular C10 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, propyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Aseptoform P, Bonomold OP, Chemocide PK, Mekkings P, NSC 23515, NSC 8511, Nipagin P, Nipasol, Nipasol M, Nipasol P, Nipazol, Paraben P, Paratexin P, Paseptol, Preserval P, Propagin, Propyl paraben, Propyl Butex, Propyl Chemosept, Propyl p-hydroxybenzoate, Propylparaben, Propylparasept, Pulvis conservans, Solbrol P, Tegasept P, Tegosept P, n-Propyl 4-hydroxybenzoate, n-Propylparaben, p-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoic propyl ester, propyl p-oxybenzoate
Nombre IUPAC Propil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl Parahydroxybenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786
Porcentaje de pureza >95%