Learn More
Propil 4-Hidroxibenzoato (Parabeno de propilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl Parahydroxybenzoate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |
| Porcentaje de pureza | >95% |