Learn More
Propil 4-hidroxibenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10254850 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10135303 100 g Frasco de plástico 100 GR
10397060 500 g Frasco de plástico 500 g
10581964 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10254850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131590050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-13-3
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Número MDL MFCD00002354
Clave InChI QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
Nombre IUPAC Propil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl 4-hydroxybenzoate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 180°C
Pérdida por secado 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 160
Índice Merck 15, 7977
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino