Learn More
4-aminobenzoato de propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 94-12-2 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7,11H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de propil |
| Peso molecular (g/mol) | 179.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |