Learn More
3,5-Dicloro-4-hidroxibenzoato de propilo, TRC
Código de producto. 30411673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411673 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30411673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83940850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 101003-80-9
Fórmula molecular C10H10Cl2O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Cl2O3/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,13H,2-3H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoato de propilo
Peso molecular (g/mol) 249.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0007