Learn More
(2E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoato de propilo, Mikromol™
Código de producto. 30049403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049403 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049403 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1221.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoato de propilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
CAS 1364322-42-8
Nombres de analitos o componentes Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Entacapone Imp. I (EP), Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Entacapone Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
SMILES CCCOC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
Nombre IUPAC propil (E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 292.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0695 g/mol