Learn More
Éster de ácido propil 2-hidroxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl 2-Hydroxyacetic Acid Ester |
| CAS | 90357-58-7 |
| Fórmula molecular | C5H10O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propyl Hydroxyacetic Acid Ester, Propyl Glycolate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-3-8-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | propil 2-hidroxiacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |