missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proprotein Convertase 1/PCSK1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30157990 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30157990 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP298925CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Proprotein Convertase 1/PCSK1 Polyclonal antibody specifically detects Proprotein Convertase 1/PCSK1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proprotein Convertase 1/PCSK1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BMIQ12;NEC1;Neuroendocrine convertase 1;PC1;PC1/3;PC3;SPC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Proprotein Convertase 1/PCSK1 (Accession#: NP_000430.3; Met 1-Arg 617)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5122
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.