Learn More
Propranolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452239
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452239 1 g 1 g
16442176 500 mg 500 miligramos
16408376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16452239 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0573
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Propranolol hydrochloride is a nonselective β-adrenergic receptor (βAR) antagonist, has high affinity for the β1AR and β2AR with Ki values of 1.8 nM and 0.8 nM, respectively.
Propranolol hydrochloride inhibits [3H]-DHA binding to rat brain membrane preparation with an IC50 of 12 nM. Propranolol hydrochloride is used for study of hypertension, pheochromocytoma, myocardial infarction, cardiac arrhythmias, angina pectoris, and hypertrophic cardiomyopathy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propranolol hydrochloride
CAS 318-98-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22ClNO2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (507.10 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (112.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=CC=CC=C12.Cl
Peso molecular (g/mol) 295.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.8
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation