Learn More
Propranolol hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Propranolol hydrochloride inhibits [3H]-DHA binding to rat brain membrane preparation with an IC50 of 12 nM. Propranolol hydrochloride is used for study of hypertension, pheochromocytoma, myocardial infarction, cardiac arrhythmias, angina pectoris, and hypertrophic cardiomyopathy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propranolol hydrochloride |
| CAS | 318-98-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H22ClNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (507.10 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (112.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=CC=CC=C12.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 295.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.8 |
| Mostrar más |