Learn More
Clorhidrato de (+/-)-propranolol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382539 25 g 25 g
11372539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26645.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.26€
    223.65€ / 25 g
    Ahorro 44.61€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 295.807 g/mol
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 318-98-9
Fórmula molecular C16H22ClNO2
Peso molecular (g/mol) 295.807
Número MDL MFCD00012558
Clave InChI ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Propranolol hydrochloride
Punto de fusión 163°C to 165°C
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,7840
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.8
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-Propranolol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride