Learn More
Propranolol D7 (anillo D7), Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Propranolol-D7 (ring-D7) |
| CAS | 344298-99-3 |
| Fórmula molecular | C16 2H7 H14 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propranolol-(ring-D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OCC(O)CNC(C)C)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-il)oxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 266.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.2012 g/mol |