Learn More
Propoxifenil-tiohidroxihomosildenafil, TRC
Código de producto. 30011264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011264 50 mg 50 miligramos
30005356 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83163050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479073-90-0
Fórmula molecular C24H34N6O4S2
Peso molecular (g/mol) 534.69
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), 1,6-Dihydro-5-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, Propoxyphenyl-thiohydroxyhomosildenafil
Nombre IUPAC 5-[5-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]sulfonil-2-propoxifenil]-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tión
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=S)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxyphenyl-Thiohydroxyhomosildenafil
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N6O4S2/c1-4-6-19-21-22(28(3)27-19)24(35)26-23(25-21)18-16-17(7-8-20(18)34-15-5-2)36(32,33)30-11-9-29(10-12-30)13-14-31/h7-8,16,31H,4-6,9-15H2,1-3H3,(H,25,26,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.2083