Learn More
Propoxifenil Homohidroxisildenafil, TRC
Código de producto. 30134360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134360 100 mg 100 miligramos
17910335 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP831600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139755-87-6
Fórmula molecular C24 H34 N6 O5 S
Peso molecular (g/mol) 518.63
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 1,6-dihydro-5-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), 1,6-Dihydro-5-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinylsulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 5-[5-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]sulfonil-2-propoxifenil]-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxyphenyl-Hydroxyhomo-Sildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N6O5S/c1-4-6-19-21-22(28(3)27-19)24(32)26-23(25-21)18-16-17(7-8-20(18)35-15-5-2)36(33,34)30-11-9-29(10-12-30)13-14-31/h7-8,16,31H,4-6,9-15H2,1-3H3,(H,25,26,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.2311
Porcentaje de pureza >95%