Learn More
Propoxicarbazona Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137891 250 mg 250 miligramos
30135365 500 mg 500 miligramos
17992695 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP831308250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181274-15-7
Fórmula molecular C15 H17 N4 O7 S . Na
Peso molecular (g/mol) 420.37
Sinónimo Benzoic acid, 2-[[[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, sodium salt (9CI), Attribut, BAY-MKH 6561, MKH 6561, Olympus, Procarbazone sodium, Propoxycarbazone sodium
Nombre IUPAC sodio; (2-metoxicarbonilfenil)sulfonil-(4-metil-5-oxo-3-propoxy-1,2,4-triazoli-1-carbonil)azaniuro
SMILES [Na+].CCCOC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC)C(=O)N1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxycarbazone-sodium
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O7S.Na/c1-4-9-26-14-16-19(15(22)18(14)2)13(21)17-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(20)25-3;/h5-8H,4,9H2,1-3H3,(H,17,21);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.0716