Learn More
Propoxycaine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16424577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16424577 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16424577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1243
MedChemExpress Propoxycaine hydrochloride inhibits voltage-gated sodium channels, and thereby inhibits the ionic flux required for the initiation and conduction of impulses. Propoxycaine hydrochloride application can lead to a loss of sensation.
Propoxycaine hydrochloride inhibits voltage-gated sodium channels, and thereby inhibits the ionic flux required for the initiation and conduction of impulses. Propoxycaine hydrochloride application can lead to a loss of sensation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxycaine hydrochloride
CAS 550-83-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H27ClN2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (302.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (151.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1OCCC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 330.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.85
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation