Learn More
Clorhidrato de propoxicaína, LoGiCal
Código de producto. 30462946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462946 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462946 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1190.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxycaine Hydrochloride
CAS 550-83-4
Nombres de analitos o componentes Propoxycaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Diethylaminoethyl 4-amino-2-propoxybenzoate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2-propoxy-4-aminobenzoate hydrochloride, 4-Amino-2-propoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, Blockain hydrochloride, Blockaine hydrochloride, Pravocaine hydrochloride, Propoxycaine hydrochloride, Ravocaine hydrochloride, Rovocaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-12-13(17)7-8-14(15)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCOc1cc(N)ccc1C(=O)OCCN(CC)CC
Nombre IUPAC 4-amino-2-propoxibenzoato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 330.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.171 g/mol