Learn More
Propoxur, TRC
Código de producto. 30137447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137447 10 g 10 g
18063920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83080010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-26-1
Fórmula molecular C11 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 209.24
Sinónimo Phenol, 2-(1-methylethoxy)-, 1-(N-methylcarbamate) (ACI), Carbamic acid, methyl-, o-isopropoxyphenyl ester (8CI), Phenol, 2-(1-methylethoxy)-, methylcarbamate (9CI), Phenol, o-isopropoxy-, methylcarbamate (6CI), 2-(1-Methylethoxy)phenyl N-methylcarbamate, 2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate, 2-Isopropoxyphenyl N-methylcarbamate, 58 12 315, Arprocarb, BAY 39007, BAY 5122, Bayer 39007, Bayer B 5122, Baygon, Baygon G, Blattanex, Blattosep, Bolfo, Boruho, Boruho 50, Brygou, Dalf Dust, ENT 25,671, Invisi-Gard, IPMC, MeSH ID: D001074, Mrowkozol, NSC 379584, O-(2-Isopropoxyphenyl) N-methylcarbamate, o-Isopropoxyphenyl methylcarbamate, o-Isopropoxyphenyl N-methylcarbamate, OMS 33, PHC, PHC (carbamate), PHC 7, Propotox, Propoxur, Propoxylor, Sendran, Suncide, Tendex, Unden, Unden (pesticide), Unden 50PM
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (2-propan-2-iloxifenilo)
SMILES CNC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxur
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1052